Learn More
Wasserverschmutzung – Qualitätskontrollprobe: Mineralien
Artikelnummer. 30327859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30327859 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327859 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPMIN500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
CAS 16887-00-6, 16984-48-8, 9-7-7440, 7440-23-5, 14808-79-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
Leitfähigkeit 393 μmhos/cm
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fluoride 2.14 mg/L∣Sulfate 12.6 mg/L∣Potassium 14.7 mg/L∣Alkalinity 37.2 mg/L∣Sodium 70.4 mg/L∣Chloride 83.5 mg/L∣Total dissolved solids 248 mg/L∣Total Solids 251 mg/L