Learn More
Wasserverschmutzung – Qualitätskontrollprobe: Einfache Nährstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate |
| CAS | 7664-41-7, 14797-55-8, 14797-65-0, 7558-79-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Solvent or Matrix | Verdünne HCl |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | 15 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ortho-phosphate 2.4 mg/L∣Ammonia 10.8 mg/L∣Nitrate 16.1 mg/L∣Nitrite 16.1 mg/L |