Learn More
Wasserverschmutzungs-Qualitätskontrollprobe: Feststoffkonzentrat
Product Code. 30321826
Change view
Click to view available options
Menge:
23 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
30321826 23 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30321826 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGQWPSOL23
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Total dissolved solids∣Total Solids∣Total Suspended Solids
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 23 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Total Suspended Solids 82.9 mg/L∣Total dissolved solids 273 mg/L∣Total Solids 364 mg/L