Learn More
Wasserverschmutzung – Qualitätskontrollprobe: Spurenmetalle
Product Code. 30312024
Change view
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
30312024 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30312024 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGQWPTM15
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Strontium∣Thallium∣Vanadium∣Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aluminium∣Antimony∣Arsenic∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Selenium∣Silver∣Strontium∣Thallium∣Vanadium∣Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 15 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Manganese 767193 μg/L∣Zinc 100-2000 μg/L∣Barium 100-2500 μg/L∣Chromium 17-1000 μg/L∣Aluminium 200-4000 μg/L∣Iron 200-4000 μg/L∣Silver 26-600 μg/L∣Cobalt 28-1000 μg/L∣Strontium 30-300 μg/L∣Copper 40-900 μg/L∣Vanadium 55-2000 μg/L∣Molybdenum 60-600 μg/L∣Thallium 60-900 μg/L∣Lead 70-3000 μg/L∣Arsenic 70-900 μg/L∣Boron 800-2000 μg/L∣Nickel 80-3000 μg/L∣Cadmium 8-750 μg/L∣Beryllium 8-900 μg/L∣Selenium 90-2000 μg/L∣Antimony 95-900 μg/L