Learn More
Wasserverschmutzungsstandard 1: Hg @ 5; Cd, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003115 500 mL 500 Milliliter
17908579 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003115 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGWPS1500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Wasserverschmutzungsstandard 1: Hg @ 5; Cd, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium
CAS 7439-97-6, 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-47-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mercury 5 μg/mL/Cadmium 25 μg/mL/Selenium 25 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Vanadium 250 μg/mL/Aluminium 500 μg/mL