Learn More
Miele Professional™ Wasseraufbereitung
Artikelnummer. 15490525 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12,5 liter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15490525 12,5 liter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15490525 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 9773410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 €
    1102.00 € / 1 Stück
    Sparen 278.00 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollentsalzungspatrone VE P 2000 zur optimalen Wasseraufbereitung
  • Max. Durchflussmenge: 450 l/h
  • Messbarer Zustand der Erschöpfung mit ConductivityMeter CM (Leitfähigkeitsmessgerät)
  • Maximale Wassereinlasstemperatur 40 °C – Druck von 0,5–10 bar
  • Harzgehalt 12,5 Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Edelstahl, schwarz
Fassungsvermögen 12,5 liter
Material Edelstahl, Kunststoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasch- und Desinfektionsmittel
Typ Wasservorbehandlung
Höhe (metrisch) 410 mm
Durchmesser (metrisch) 230 mm
Nettogewicht (metrisch) 18 kg