Learn More
Miele Professional™ Water Purification VE P 2800/01
Artikelnummer. 30533215 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
56 cm
Packungsgröße:
1 Bogen
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
30533215 56 cm 1 Bogen
1 options
Artikelnummer. 30533215
Marke: Miele Professional™ 12681040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For optimum water preparation with conductivity meter CM/1 measures
  • Max. delivery : 450 l/h and 800 l/h
  • Conductivity Meter CM/1 measures remaining capacity
  • Max. water inlet temperature 40°C - pressure range from 0.5 - 10 bar
  • Height 40 cm, Ø 24 cm, 56 cm, Ø 24 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Water Connection
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Enthält Conductivity Meter
Höhe (metrisch) 56 cm
Menge 1 Ea.