Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Artikelnummer. 15861448 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Speisewassertank.
Steriler Überlauf
Vorratstank
Kapazität (metrisch):
100 l
30 bis 100 l
30 L
60 L
Enthält:
Behälter
Füllstandanzeige, Umwälzpumpe
Füllstandsanzeige
Nicht zutreffend
Zur Verwendung mit (Geräte):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure; Pacific und LabTower Wasseraufbereitungssysteme
Smart2Pure 12
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Kapazität (metrisch) Enthält Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15861448 Vorratstank 60 L Behälter Smart2Pure 12 1 Stück
11377081 Vorratstank 30 L Füllstandsanzeige Pacific RO, Pacific TII 1 Stück
11367061 Steriler Überlauf 30 bis 100 l Nicht zutreffend Smart2Pure; Pacific und LabTower Wasseraufbereitungssysteme 1 Stück
13498709 Steriler Überlauf 30 bis 100 l Nicht zutreffend Smart2Pure 1 Stück
11327091 Vorratstank 60 L Füllstandanzeige, Umwälzpumpe Pacific TII 1 Stück
11367081 Vorratstank 30 L Füllstandanzeige, Umwälzpumpe Pacific TII 1 Stück
11317091 Vorratstank 30 L Behälter Smart2Pure 12 1 Stück
11307091 Speisewassertank. 30 L Behälter GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD 1 Stück
11397091 Vorratstank 100 l Füllstandsanzeige Pacific RO, Pacific TII 1 Stück
11337091 Vorratstank 60 L Füllstandsanzeige Pacific RO, Pacific TII 1 Stück
11387091 Vorratstank 100 l Füllstandanzeige, Umwälzpumpe Pacific TII 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15861448 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50155501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 €
    1260.00 € / 1 Stück
    Sparen 75.00 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speichern Sie mit einem dieser kompatiblen Vorratstanks gereinigtes Wasser aus Ihrem Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ System sicher.
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Reservoirs sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung.
  • Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Reservoir verhindert.
  • Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien.
  • Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit.
  • Wandmontage ist optional.
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung.
Nur zur Verwendung mit GenPure, GenPure Pro und GenPure xCAD Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5038
  • 06,5068
Nur zur Verwendung mit Pacific RO Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Nur zur Verwendung mit Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Nur zur Verwendung mit Pacific RO und Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Nur zur Verwendung mit Smart2Pure 12 Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5040
  • 06,5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Smart2Pure 12
Typ Vorratstank
Enthält Behälter