Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Artikelnummer. 17980135
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
300 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17980135
Marke: LABPLAS KWS34200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
  • Water Sampling Kit
  • Includes sodium thiosulfate tablet
  • Clear, with writing area for easy labeling
Spezifikation
Farbe Clear with White Block
Volumen (metrisch) 1.000 ml
Enthält 30 mg Sodium Thiosulfate Tablet