Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten
Artikelnummer. 17869114
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0,75 in.
50 ft. x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17869114 50 ft. x 0,75 in. 1 Stück
17821679 50 ft. x 1,5 in. 1 Rollen
2 options
Artikelnummer. 17869114
Marke: Brady™ 173536
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses B-403 Material löst sich in warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne dass Klebstoffreste zurückbleiben.
  • Ideal für den Einsatz in Laborumgebungen, für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern oder für den allgemeinen Gebrauch
  • Eine einfach zu entfernende, umweltschonende, Print-on-Demand-Lösung für Etiketten für Thermotransferdrucker
  • Die einfache Entfernung spart Zeit während des Umetikettierungsprozesses
  • Druckempfindlicher Klebstoff ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung
  • Hergestellt aus B-403 Papier
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Papier
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 50 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm
Alternate Part Number M6C-750-403