Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten für 76-mm-Kerndrucker
Artikelnummer. 17881495
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,4 x 76,2 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17881495 25,4 x 76,2 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17881495 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 198763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 €
    134.17 € / 1 Rollen
    Sparen 1.83 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese wasserlöslichen Papieretiketten sind selbstklebend und sehr einfach anzubringen. Durch Einwirkung von warmem Wasser löst sich das Etikett innerhalb von 3 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche, auf der es angebracht war, zu beschädigen und ohne Rückstände zu hinterlassen.
  • Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
  • Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
  • Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Klebstofftyp Abnehmbar
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Papier
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagermarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT-Drucker mit 76-mm-Kern;i7500
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell R4300
Anzahl pro Packung 3000 Etiketten pro Rolle
Menge 3000 Etiketten/Rolle
Form Rechteck
Größe 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.0762 mm
Abmessungen (L x B) 25,4 x 76,2 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 76.20 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-18-403-3