Learn More
Wasser, für die ACS-Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10606830 1 L Glasflasche 1 Liter
10371810 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10606830
Marke: Thermo Scientific Acros 433380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spezifikation
Extinktion 0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Namenshinweis For Spectroscopy
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel H2O
Dichte 1.0000g/mL
Formelmasse 18.02
Güte ACS
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig