Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Dechloritfilter für Wasserdestillationsapparate
Artikelnummer. 10354541
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Modell 2002, 2004, 2008
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10354541
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2901
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Speisung der Destillierblase mit enthärtetem oder vollentsalztem Wasser (Druck >1 bar) und der Kühlschlange (Druck >3 bar) mit phosphatiertem oder normalem Leitungswasser. Leistungsminderung des Destillierers ca. 10 bis 15%. (Ohne Abbildung).
Typ: 2901 für Typen 2002 bis 2012
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell 2002, 2004, 2008
Typ Water Stills Dechlorite
Eigenschaften Separate Water Supply
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.