Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Cyanid
Artikelnummer. 30322731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322731 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322731 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWSCN15
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanide
CAS 57-12-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyanide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C N
Synonym CN-
InChI-Formel InChI=1 S/CN/c1-2/q-1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [C-]#N
IUPAC-Name Zyanid
Solvent or Matrix NaOH verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 26.017
Menge 15 mL
Formelmasse 26.003