Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Härte
Artikelnummer. 30321562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30321562 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321562 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWSHRD250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7440-23-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium 14 mg/L∣Magnesium 16.1 mg/L∣Calcium 65.4 mg/L∣Calcium hardness 163 mg/L∣Total hardness 230 mg/L