Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Nitrit
Artikelnummer. 30324015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30324015 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324015 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWSNO215
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrite
CAS 14797-65-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrite
Versandbedingung 2 °C bis 8 °C
Summenformel (N O2)-
Synonym NO2-
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [O-]N=O
IUPAC-Name Nitrit
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 46.01
Menge Je 1
Formelmasse 46.01