Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: o-Phosphat-Nährstoffe
Artikelnummer. 30326733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30326733 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326733 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWSONUT15
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ortho-phosphate
CAS 7558-79-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ortho-phosphate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 Na . H O4 P
Synonym Disodium phosphate anhydrous, Disodium hydrogen phosphate
InChI-Formel InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
Menge 15 mL
Formelmasse 141.9408