Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Organischer Kohlenstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| Solvent or Matrix | Verdünne H2SO4 |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | 15 mL |