Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Restchlor
Artikelnummer. 30326332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30326332 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326332 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWSRCL2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Einheitliche Lösung
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 2 mL