Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Feststoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Non-Filterable Residue∣Total Filterable Residue∣Total Solids |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Non-Filterable Residue∣Total Filterable Residue∣Total Solids |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Lösungstyp | Mischung |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | 23 mL |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?