Learn More
Wasser, TraceSELECT™, für Spurenanalyse, Solstice
Artikelnummer. 15607550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 l
10 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Cubitainer
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 Stück
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15607550 1 l Glasflasche 1 Liter
15627550 250 ml Poly-Flasche 250 Milliliter
15647550 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
15617550 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
15697540 10 l Cubitainer 10 Liter
15637550 4 x 2.5 l Poly-Flasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15607550 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 953051L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.12 €
    46.33 € / 1 Liter
    Sparen 16.79 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TraceSELECT™, für die Spurenanalyse
  • Hochreine Lösungsmittel zur Speziationsanalyse mit LC-ICP-MS
  • Strenge Reinigungsverfahren, gefolgt von UV-Spektroskopie, IC- und ICP-MS-Tests, um eine hohe chemische Reinheit und hohe UV-Transmission zu gewährleisten
  • Die Blindwerte für Metallspuren in diesen Lösungsmitteln liegen im ppb-Bereich oder niedriger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Formelmasse 18,02 g/mol
Güte TraceSELECT
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Dichte 1 g/ml bei 20 °C
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig