Learn More
Wasser, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals, Hochrein
Artikelnummer. 11348217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348217 1 L 1 Liter
11338217 4 L 4 Liter
11358217 4 x 4 L 16 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022934.K2
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Reinstwasser wird als mobile Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und Flüssigkeitschromatographie in Verbindung mit der Massenspektrometrie eingesetzt. Es wird auch bei der konduktometrischen Titration verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte HPLC
Dichte 1.000
Menge 1 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig