Learn More
Wasser, hochrein, Gütegrad für die Spektralphotometrie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333557
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333557 4 L 4 Liter
11323557 1 L 1 Liter
11313557 1 L 1 Liter
15411087 4 x 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11333557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019391.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstände 2 ppm, Spezifische Leitfähigkeit bei 25 ° 1.5 μmhos/cm, SiO2 0.01 ppm, Schwermetalle (als Pb) 0.01 ppm, Substanzen zur Reduzierung von Permanganat P.T.
Water ultrapure is used in spectrophotometry and environmental testing. It is also used in conductometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte Spektrophotometrisch
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Dichte 1
Menge 4 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig