Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Escherichia coli Stamm C1
Artikelnummer. 12986047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Tests/Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12986047 10 Tests/Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12986047 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4751985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 €
    496.77 € / 1 Stück
    Sparen 263.23 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli Stamm C1 wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli Stamm C1 wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
  • Weitergabe <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
  • Ein Test/rekonstituiertes Fläschchen
Bestellhinweis:
Wird mit 10 Fläschchen mit konserviertem Organismus geliefert. Enthält 10 Rehydrierungsfläschchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Escherichia coli Stamm C1
Format Quanti-Cult
Produkttyp Qualitätskontrollorganismus
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Stäbchen
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 10 Tests/Kit
Menge 10 Tests/Kit
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.