Description
- Das General Chemistry/UF Polishing Kit enthält eine Aktivkohlepatrone (1) und Mischbett-Deionisierungspatronen in Polierqualität (3).
- Für die Modelle 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 und 9000781 wird ein Reparatursatz benötigt.
Order Info
Für alle Modelle sind Start-Up-Kits erforderlich, die separat erhältlich sind. Abmessungen der Einheit (einschließlich Schüsseln) (L x B x H): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in. (20 x 79 x 73 cm). Für 115 V 60 Hz, 230 V 50 Hz Modelle sind auch über Ihren Händler erhältlich Fisher Scientific™ Vertreter.
†Wird mit Ventil zur Abgabe von Wasser des Typs I und Pistole zur Abgabe von pyrogenfreiem Wasser des Typs I geliefert.
Spécification
Spécification
| Beschreibung | WaterPro PS und PS/UF Starter-Kit |
| Bakterieller Gehalt | 0,001 KBE/ml |
| Tägliche Abgabe | 1 bis 250 l |
| Endotoxin-Konzentration | <0,001 EU/ml |
| Speisewasserquelle | Umkehrosmose-Wasserhahn |
| Flussrate | 1,1 l/min |
| Art des Produktwassers | Typ 1 |
| Elektrischer Widerstand | 16 bis 18,2 Mio. Ω·cm |
| TOC (Total Organic Carbon) | <30 ppb |
| Typ | PS- und PS/UF-Starter-Kit |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.