Learn More
Labconco™ WaterPro™ Umkehrosmose (RO)-Systeme
Artikelnummer. 15320611 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
Schuko
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Steckertyp Packungsgröße
15320611 230 V, 50/60 Hz Schuko 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 15320611 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 9075030
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Drei Filter (Vorfilter, Kohlenstofffilter und RO-Membran) werden kombiniert, um hochwertiges durch Umkehrosmose gereinigtes Wasser zu liefern
  • Ideal für Laboranwendungen wie Reagenzienvorbereitung und Spülen von Glasartikeln
  • Erhalten Sie gereinigtes Spülwasser, indem Sie es an Labor-Glasgerätewascher anschließen, wie z. B SteamScrubber™ oder FlaskScrubber™
  • Dosierung nach Zeit von 1 bis 99,9 min für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Der temperaturkompensierte LED-Leitfähigkeitsmonitor zeigt die Wasserqualität in Mikrosiemens von 1 bis 999 an
  • Manuelle Dosierung vom Ventil oder mit der Dosierpistole (separat erhältlich) mit einer Geschwindigkeit von 8,7 l/min (Tank voll) oder 1l/min (Tank leer)
  • Der Belüftungsfilter des Lagertanks entfernt Bakterien und sorgt so für eine gleichbleibend hohe Wasserqualität
  • Das automatische Spülventil verlängert die Lebensdauer der RO-Membran, indem die RO-Membran und der Tank nach jeder 12-stündigen Inaktivitätsdauer automatisch drei Minuten lang gespült werden
  • Der interne Druckmesser überwacht und zeigt den RO-gereinigten Wasserdruck von 0 bis 160 psi an
  • Beständige Vorderseite aus Edelstahl Typ 304; pulverbeschichteter Stahlschrank
  • Weiße Polypropylen-Schüsseln mit hohem Fassungsvermögen und Gewindeköpfen
  • Integrierter 17 l-Polyethylen-Lagertank
  • Leiser Motor/Drehschieberpumpe mit 1/4 PS
  • Zur Wandbefestigung
Zertifizierungen
ETL-Zertifikat.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ETL
Kapazität (metrisch) 17 l
Speisewasserüberwachung Nein
Speisewasserquelle Konus
Flussrate 1,1 l/min
Art des Produktwassers Typ 3 bis 4
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Nein
Typ Umkehrosmose-System
Display LED
Steckertyp Schuko
Druckbereich 0 bis 160 psi
Reinigungsverfahren Kohlenstofffiltration, Umkehrosmose
Breite (angloamerikanisch) 31,1 in.
Breite (metrisch) 78 cm
Höhe (angloamerikanisch) 30,8 in.
Höhe (metrisch) 78 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 7,6 in.
Tiefe (metrisch) 19,3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 90 lb.
Gewicht (metrisch) 40,8 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 6 A
Frequenz 50/60 Hz