Learn More
Kolmi Hopen™ Waterproof CPE Shoecovers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227152 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Dicke:
38 cm
41 cm
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 17730159
Marke: Kolmi Hopen™ H10100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wear these CPE shoecovers in the industrial or catering settings.
  • Einwegmaterial; wasserfest
  • Für Besucher, Patienten oder Pflegepersonen
  • Kann als Objekt der Umgebungskontrolle in HACCP-Ansätzen und verschiedenen Branchen eingesetzt werden
  • Das Modell H10150 ist dicker und widerstandsfähiger und kann in statischen Arbeitssituationen verwendet werden
Spezifikation
Größe Mittel
Material CPE
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Dicke 38 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie
Zertifizierung/Konformität ISO 9001