Learn More
Tempshield™ Wasserdichte Cryo-Gloves™
Artikelnummer. 16002272
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Paar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16002272 Blau 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16002272 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. WRXLWP
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdichte Cryo-Gloves™ bieten bei der Arbeit mit flüssigem Stickstoff hervorragende Fingerfertigkeit und Handschutz. Die mehrschichtige Konstruktion sorgt für ein Höchstmaß an Wärmeschutz, und das thermische Innenfutter leitet Feuchtigkeit von den Händen weg, sodass der Tragekomfort auch über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt.
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Hoher thermischer Schutz bei Kontakt mit kryogenen Flüssigkeiten
  • Für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • CE-Kategorie III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farbe Blau
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe Extragroß
Modell Handgelenk
Temperature (Metric) Max -196 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™