Learn More
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryo Gloves - Elbow Length
Artikelnummer. p-7219196 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Packungsgröße:
1 Paar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16429019 M 1 Paar
15342547 L 1 Paar
16439019 XL 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16429019 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 189445
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods. Safety certified to meet EU standards for CE Cat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Available in wrist, elbow, mid-arm, shoulder-length options.
  • Schutz vor Spritzern
  • Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
  • Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Zertifizierungen
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beschreibung Ellenbogenlänge
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,7 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420