Learn More
Tempshield™ Wasserfeste Cryo-Grip™ Handschuhe
Artikelnummer. 16022222
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Modell:
Handgelenk
Rechtwinklig
Schulter
Unterarmlang
Packungsgröße:
1 Paar
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Modell Packungsgröße
16022222 Mittel Handgelenk 1 Paar
16072222 Klein Rechtwinklig 1 Paar
16002212 Mittel Unterarmlang 1 Paar
16042202 Mittel Rechtwinklig 1 Paar
16012222 Groß Handgelenk 1 Paar
16032202 Groß Rechtwinklig 1 Paar
16092202 Groß Unterarmlang 1 Paar
16052212 Groß Schulter 1 Paar
16022212 Extragroß Unterarmlang 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16022222 Lieferant Tempshield™ Lieferanten-Nr. CGWRMWP
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdicht Cryo-Grip™ Handschuhe – Hervorragende Fingerfertigkeit und optimaler Handschutz bei der Arbeit mit flüssigem Stickstoff. Die mehrschichtige Konstruktion sorgt für ein Höchstmaß an Wärmeschutz, und das thermische Innenfutter leitet Feuchtigkeit von den Händen weg, sodass der Tragekomfort auch über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt.
  • Grifffläche für verbesserte Griffsicherheit bei kleinen Objekten
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Hoher thermischer Schutz bei Kontakt mit kryogenen Flüssigkeiten
  • Für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Maximaler Wärme- und Spritzwasserschutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • CE-Kategorie III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Anwendungen: Umgang mit kleineren Gegenständen oder Proben, die in kryogenen Flüssigkeiten gelagert oder gehärtet sind, Abgabe/Umfüllen von kryogenen Flüssigkeiten, alle offenen kryogenen Behälter, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Flüssigkeit oder Spritzer abgeben
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farbe Blau
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe Mittel
Modell Handgelenk
Temperature (Metric) Max -196 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit kleineren Gegenständen oder Proben, die in kryogenen Flüssigkeiten gelagert oder gehärtet sind, Abgabe/Umfüllen von kryogenen Flüssigkeiten, alle offenen kryogenen Behälter, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Flüssigkeit oder Spritzer abgeb
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™