Learn More
Tempshield™ Wasserfeste Cryo-Grip™ Handschuhe
Beschreibung
- Grifffläche für verbesserte Griffsicherheit bei kleinen Objekten
- Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
- Hoher thermischer Schutz bei Kontakt mit kryogenen Flüssigkeiten
- Für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C
- CE-Kategorie III: EN 511, EN 388, EN 420
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Farbe | Rosa |
| Produkttyp | Kryo-Handschuhe |
| Größe | Groß |
| Modell | Unterarmlang |
| Temperature (Metric) Max | -196 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit kleineren Gegenständen oder Proben, die in kryogenen Flüssigkeiten gelagert oder gehärtet sind, Abgabe/Umfüllen von kryogenen Flüssigkeiten, alle offenen kryogenen Behälter, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Flüssigkeit oder Spritzer abgeb |
| Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |