Learn More
Testo™ testo 104 Klappthermometer Set Nr.: 05630104 VE=1 Stück
Artikelnummer. 10491779
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10491779
Marke: Testo™ 0563 0104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das erste Wasserdichte, was auch zusammenklappbar ist.
Das testo 104 Klapp-Thermometer ist handlich und sofort messbereit und eignet sich besonders für Kerntemperatur- und Stichprobenmessungen:
Schnelle, exakte Messergebnisse
Effiziente und praktische Handhabung
Robustheit und Hygiene
Flexible und anpassungsfähige Messung je nach Bedingung durch den flexiblen Ausklappwinkel ab >30°
Hier stimmt das Preis-Nutzen-Verhältnis – super Qualiät zum kleinen Preis
Dank einklappbarem Fühler einfach und unproblematisch in die Tasche zu stecken
EU- und HACCP-Konformität dank EN 13485 – das garantiert Ihnen Messsicherheit.
Handlich für Messungen aller Art..
Durch robustes Metall-Klappgelenk und langen, stabilen Messfühler ideal geeignet für Kerntemperaturmessungen..
Schutzklasse IP65 ermöglicht Ihnen die Reinigung unter fliessendem Wasser und den Einsatz unter jedweden Bedingungen.
Praktisch..
Die gummierte Oberfläche gewährt Ihnen eine rutschfeste Handhabung
Das besonders grosse, beleuchtete Display garantiert Ihnen eine schnelle und sichere Ablesbarkeit der Messwerte
Dank der beigefügten Farbstreifen können Sie das Gerät individuell Personen oder bestimmten Aufgabenbereichen zuordnen.
Stark im Einsatz..
Automatische Endwerterkennung durch Auto-Hold und Speicherung der Min-/Max-Werte
Das 1.Thermometer, das Klapp-Mechanismus und Wasserdichtheit kombiniert.
...und so einfach gehts:
1. Klapp-Thermometer aus der Tasche nehmen und aufklappen...
2. in Lebensmittel einstechen bzw. zwischen den Verpackungen messen...
3. nach wenigen Sekunden den Messwert auf dem grossen Display ablesen...
4. anschliessend das Messgerät wieder zusammenklappen...
5. und verletzungsfrei verstauen.
aufklappen – messen – zuklappen – fertig.
Typ: testo 104 Klapp-Thermometer
Spezifikation
Material ABS-Kunststoff, TPE, Polycarbonat, Zinkdruckguss, Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis +250 °C
Genauigkeit ±1 °C
Breite (metrisch) 48 mm