Learn More
Testo™ Immersions-/Einstechsonde, wasserfest
Click to view available options
Reaktionszeit:
7 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Thermoelement Typ K
- Reaktionszeit von 7 Sekunden
- Wasserdicht
- Messbereich: -60 bis + 400 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Tauch-/Einstechsonde, Durchmesser von 5 x 114 mm Länge Sondenschaft, Durchmesser 3,7 x 50 mm Länge Sondenschaftspitze, Messbereich –60 bis 400 °C, Ansprechzeit 7 s, wasserdicht, mit fest installiertem 1,2 m Kabel |
| Zertifizierung/Konformität | EN 60584-2 |
| Reaktionszeit | 7 s |