Learn More
Hanna Instruments™ Wasserdichtes pH-Handmessgerät
Artikelnummer. 11795274
Click to view available options
Bereich (pH):
-2,00 bis 16,00
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11795274
Marke: Hanna Instruments™ HI9124N
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für Laborpräzision unter rauen Umwelt- und Industriebedingungen. Hanna Instruments™ tragbares wasserfestes pH-Messgerät ist ein robustes Messgerät, das viele Funktionen bietet und komplett mit Messgerät, pH-Elektrode, Temperatursonde und einer Tragetasche aus Kunststoff geliefert wird.
Dieses Messgerät bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter automatische Kalibrierung an 1 oder 2 Punkten, automatische Temperaturkompensation, hintergrundbeleuchtetes LCD, Anweisungen auf dem Bildschirm und Batteriefehler-Schutzsystem. Verwendet den universellen BNC-Sondeneingang, um dem Benutzer die Auswahl aus einer Vielzahl von Elektroden je nach Anwendung zu ermöglichen. Ein separater RCA-Anschluss wird für einen Thermistor-Temperaturfühler verwendet. Der Temperaturfühler bietet eine hohe ±0.4° C-Genauigkeitsmessung für eine präzise Temperaturkompensation.
  • Wasserfest gemäß IP67
  • Automatische Kalibrierung: An 1 oder 2 Punkten mit vorprogrammierten Puffern (pH 4.01, 6.86, 7.01 ,9.18 und 10.01)
  • Anweisungen auf dem Bildschirm: Klare und einfach zu bedienende Schritte für die Kalibrierung und die Durchführung von Messungen
  • Haltbare pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse: Lieferung mit dem HI1230 B PEI-Kunststoffgehäuse, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma, die mit Gel gefüllt ist
  • Temperaturkompensation: Automatische oder manuelle Temperaturkompensation von pH-Messungen von -20.0 bis 120.0° C
  • Messungsrückruf: Drücken Sie „MEM“, um einen Messwert zu speichern, und rufen Sie ihn jederzeit durch Drücken der „MR''-Taste auf
  • Automatische Abschaltung: Nach 20 Minuten, um versehentliches Entleeren der Batterien zu verhindern (kann deaktiviert werden)
  • Akkufehler-Schutzsystem (BEPS): Erkennt, wenn die Batterien zu schwach sind, um zuverlässige Messungen zu gewährleisten
Spezifikation
Enthält Hi1230 B pH-Elektrode, HI7662-Temperatursonde,1 m-Kabel, Beutel700044.01 mit HI pH-Pufferlösung, Beutel mit HI70007 pH7.01-Puffer,100 ml-Kunststoffbecher,1.5 V AAA-Batterien (3), Anweisungen und Hartschalenkoffer
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,4 °C/± 0,8 °F
Genauigkeit (pH) ±0,01
Kalibrierung Automatisch
Bereich (pH) -2,00 bis 16,00
Auflösung (pH) 0,01
Calibration Points 1 oder 2
Temperaturbereich (metrisch) -20,0 °C° bis +120,0 °C°
Temperaturbereich (angloamerikanisch) − 4.0F bis 248.0 °F
Auflösung (Temperatur) 0.1 °°C/1 °°F
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Backlight Option Ja
Alarmausgang Schwache Batterie
Zertifizierung/Konformität Gehäuse IP67
Abmessungen (L x B x H) 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4 in.)
Gewicht (metrisch) 300 g
Gewicht (angloamerikanisch) 10.6 oz.
Gewährleistung 2 Jahre (Sonde: 6 Mo.)
Material Temperatursonde: Edelstahl, pH-Elektrode: PEI-Körper
Sondentyp Hi1230 B PEI Körper pH-Elektrode mit BNC-Stecker, HI7662 Edelstahl-Temperaturfühler
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 100 % max.
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell ,-20 bis 120 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Akkutyp 3 x 1.5 V AAA
Akkulaufzeit Automatische Abschaltung nach 20 min