Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Semiquantitative Teststreifen
Artikelnummer. 11722947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Streifen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11722947 50 Streifen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11722947 Lieferant ITS Thorsten Betzel™ Lieferanten-Nr. 480022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.14 €
    17.77 € / 50 Stück
    Sparen 3.37 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung, ob die richtige Menge an Desinfektionsmittel vorhanden ist. ITS Europe™ WaterWorks™ Streifen mit weitem Messbereich für freies Chlor vereinen die Vorteile eines weiten Detektionsbereichs mit einem patentierten Indikator für fre
  • Breiter Detektionsbereich
  • Indikator für freies Chlor
  • Ausgelegt, um der Interferenz von Monochloraminen zu widerstehen
  • Ideal für das Testen in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung
  • Detektionsbereich von 0 bis 120 ppm (mg/l)
  • Ideal, um zu bestimmen, ob die richtige Menge an Desinfektionsmittel vorhanden ist.
  • Ideal, um direkt in der Produktionsstätte getestet zu werden, wodurch die Menge an Ausschuss und falsch eingestellter Verfahren verringert wird.
Spezifikation
Konzentration Freies Chlor/1.0-5.0-10-20-40-80-120 ppm
Verpackung Flasche
Menge 50 Streifen