Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,13 mm
0,19 mm
0,25 mm
0.38 mm
0,5 mm
0.63 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,29 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1.85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Farbe:
Blau/Blau
Gelb
Gelb/Blau
Grau/Grau
Grün/Grün
Orange/Blau
Orange/Gelb
Orange/Grün
Orange/Rot
Orange/schwarz
Orange/weiß
Rot/rot
Schwarz/Schwarz
Violett/Weiß
Violett/orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Beschreibung
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/20 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,52 mm |
| Material | PVC |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit | 323S/MC Peristaltikpumpe |
| Schlauchgröße | 1.52mm |
| Flussrate | 0,27 bis 19 (4-Rollen-Pumpe), 0,2 bis 14 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
| Farbe | Gelb/Blau |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |