Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Artikelnummer. 14855171
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,13 mm
0,19 mm
0,25 mm
0.38 mm
0,5 mm
0.63 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,29 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1.85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Farbe:
Blau/Blau
Gelb
Gelb/Blau
Grau/Grau
Grün/Grün
Orange/Blau
Orange/Gelb
Orange/Grün
Orange/Rot
Orange/schwarz
Orange/weiß
Rot/rot
Schwarz/Schwarz
Violett/Weiß
Violett/orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Farbe unitSize
14855171 1,42 mm Gelb 12 Stück
17373241 0,13 mm Orange/schwarz 12 Stück
17897953 0,19 mm Orange/Rot 12 Stück
10782866 0.38 mm Orange/Grün 1 Stück
17383241 0,25 mm Orange/Blau 12 Stück
17807963 0,5 mm Orange/Gelb 12 Stück
10510176 0.63 mm Orange/weiß 1 Stück
13480017 1,02 mm Weiß 12 Stück
17827963 0,76 mm Schwarz/Schwarz 12 Stück
17867953 1,14 mm Rot/rot 12 Stück
17847963 1,29 mm Grau/Grau 12 Stück
17887963 1,65 mm Blau/Blau 12 Stück
12772517 1,52 mm Gelb/Blau 12 Stück
13440907 1.85 mm Grün/Grün 12 Stück
17897963 2,54 mm Violett/orange 12 Stück
12782517 2,79 mm Violett/Weiß 12 Stück
16 options
Artikelnummer. 14855171
Marke: Watson-Marlow 981.0142.000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/20 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,42 mm
Material PVC
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit 323S/MC Peristaltikpumpe
Schlauchgröße 1.42mm
Flussrate 0,24 bis 17 (4-Rollen-Pumpe), 0,17 bis 12 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
Farbe Gelb
Produkttyp Pumpenschlauch