Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Beschreibung
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,019 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Material | PVC |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit | 323S/MC Peristaltikpumpe |
| Schlauchgröße | 0.5mm |
| Flussrate | 0,024 bis 1,7 (4-Rollen-Pumpe), 0,02 bis 1,4 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
| Farbe | Orange/Gelb |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |