Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Beschreibung
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,14 mm |
| Material | PVC |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit | 323S/MC Peristaltikpumpe |
| Schlauchgröße | 1.14mm |
| Flussrate | 0.14 bis 9.9 (4-Rollen-Pumpe), 0.13 bis 8.8 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
| Farbe | Rot/rot |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |