Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Artikelnummer. 17897953
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,13 mm
0,19 mm
0,25 mm
0.38 mm
0,5 mm
0.63 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,29 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1.85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Farbe:
Blau/Blau
Gelb
Gelb/Blau
Grau/Grau
Grün/Grün
Orange/Blau
Orange/Gelb
Orange/Grün
Orange/Rot
Orange/schwarz
Orange/weiß
Rot/rot
Schwarz/Schwarz
Violett/Weiß
Violett/orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 17897953
Marke: Watson-Marlow 981.0019.000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,007 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,19 mm
Material PVC
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit 323S/MC Peristaltikpumpe
Schlauchgröße 0.19mm
Flussrate 0,004 bis 0,30 (4-Rollen-Pumpe), 0,004 bis 0,280 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
Farbe Orange/Rot
Produkttyp Pumpenschlauch