Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,63mm
0,76mm
0,88 mm
1,02mm
1,14mm
1,42mm
1,52mm
1,65mm
1,85mm
2,05 mm
2,79mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,63 mm
0,76 mm
0,88 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,05 mm
2,79 mm
Farbe:
Blau/Blau
Gelb
Gelb/Blau
Grün/Grün
Orange/orange
Orange/weiß
Rot/rot
Schwarz/Schwarz
Violett/Violett
Violett/Weiß
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/100 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,85 mm |
| Material | Silikon |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit | 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfe und Mehrkanalkartusche |
| Schlauchgröße | 1,85mm |
| Flussrate | 0.40 bis 28 (4-Rollen-Pumpe), 0.29 bis 20 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
| Farbe | Grün/Grün |
| Produkttyp | Pumpenschlauch |