Learn More
Fisherbrand™ WAVE Maxi mit Rolle und zusätzlicher Gießeinheit
Artikelnummer. 12633546
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Bis zu 4 Gele
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12633546
Marke: Fisherbrand™ FVS20WAVESYSCU
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neuartige vertikale Schraubklemmentechnologie verringert die Anzahl der für die Einrichtung erforderlichen Schrauben und verkürzt erheblich die Montagezeit. Eine eingebaute innere Pufferkammer innerhalb des PAGE-Einsatzes ermöglicht die Einrichtung ohne Aufnahme eines oberen Tanks oder einer oberen Pufferkammer.
  • Entwickelt für eine Vielzahl von Trennungen, einschließlich SDS-PAGE der ersten und zweiten Dimension, native, präparative, Gradienten- und hochauflösende Nukleinsäure-Elektrophorese sowie Kapillarröhrchengel IEF und Elektroblotting
  • Innovative, vertikale Schraubklemmentechnologie innerhalb des PAGE-Einsatzes
  • Jetzt sind nur noch vier Schrauben erforderlich, um 20 x 20 cm Gele zu sichern
  • Deutlich schnellere Einrichtung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
  • Die vertikale Schraubklemmenkonfiguration verteilt den Druck gleichmäßig auf die Höhe des Gels und nicht in der Mitte, wodurch Verbiegung der Platte und Gelkompression vermieden wird
  • Sorgt beim Gießen für die Erhaltung der Lecksicherheit der Versiegelung
  • Die ergonomische, wellenartige Ausführung des PAGE-Einsatzes erleichtert die Handhabung und Einrichtung
Spezifikation
Fassungsvermögen Bis zu 4 Gele
Gelgröße 16 x 17,5 cm
Enthält Gussbasis, zusätzliche Gießeinheit
Modell FVS20WAVESYSCU
Max. Volumen (metrisch) untere Pufferkammer 5300 mL
Min. Volumen (metrisch) untere Pufferkammer 1200 mL
Abmessungen (L x B x H) 30 x 18 x 27 cm
Gewicht (metrisch) 2,5 kg