Learn More
OHAUS™ Schwenkschüttler
Artikelnummer. p-7158996 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15752209
Marke: OHAUS™ 30391949
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Wellenschüttler mit glatter, schaumarmer 3D-Wellenbewegung für eine präzise Geschwindigkeitssteuerung.
  • Digitale Steuerung
    • Präzise Drehzahlregelung und gleichmäßige, kaum schäumende, dreidimensionale Wellenbewegung
    • Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
    • Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
    • Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte, die für Petrischalen geeignet ist
    • Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 20° während des Betriebs des Geräts
    • Anzeigen für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
    • Timer mit akustischem Alarm
  • Analogsteuerung
    • Eine einfache und wirtschaftliche Option für alle erforderlichen Wellenanwendungen
    • Ideal für Zellkultur- und Blotting-Anwendungen
    • Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
    • Variable Steuerung für Drehzahl, Neigung und Laufzeit
    • Kapazität von 2.3 kg
    • Großes 356 x 279 mm-Tablett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Neigungswinkel 0 bis 20 °
Tragkraft (metrisch) 2,3 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min
Drehzahlbereich 1 bis 30 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +60 °C
Stromstärke 5 A
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 17,00 in.
Tiefe (metrisch) 43,20 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 29.9 x 22.2 cm
Abmessungen (L x B x H) 43,2 x 27,9 x 15,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,00 in.
Höhe (metrisch) 15,20 cm
Länge (angloamerikanisch) 17,00 in.
Länge (metrisch) 43,20 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,00 in.
Breite (metrisch) 27,90 cm
Reglertyp Digital
Beschreibung Schüttler, Taumelschüttler, SHWV02DG, EU
Modell Gehäuse SHWV02DG
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h