Learn More
Epredia™ Wachsspender
Artikelnummer. 15503646 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Slimline Wachspender
Wachspender mit hoher Kapazität
Spannung:
230 V
Fassungsvermögen der Wachsbehälter:
7,5 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Spannung Fassungsvermögen der Wachsbehälter Packungsgröße
15503646 Slimline Wachspender 230 V 7,5 l 1 Stück
15513646 Wachspender mit hoher Kapazität 230 V 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15503646 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A84600001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 €
    2184.51 € / 1 Stück
    Sparen 620.49 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Epredia™ Wachsspendern erhalten Sie bedarfsgerechte Portionen von geschmolzenem Wachs.
Der Innentank besteht aus Aluminium für gute Wärmeleitfähigkeit und verbesserte Temperaturregelung. Ein Filter verhindert das Verstopfen des Auslaufhahns durch grobe Partikel. Der Tank ist außerdem vollständig isoliert, um Wärmeverluste aus dem Tank zu verhindern und um sicherzustellen, dass die Außenflächen des Tanks sicher berührt werden können.
Eigenschaften
  • Platzsparende Formfaktoren
  • 7.5 l oder 15 l Kapazität (6 kg oder 12 kg pelletiertes Wachs)
  • Tropffreier, dreistufiger Dosierhahn – Spender zum Drücken, offene Verriegelung für schnelle Bereitstellung oder geschlossene Verriegelung für Sicherheit
  • Die hohe Position des Dosierhahns (153 mm vom Tisch entfernt) bietet Platz für große Behälter zum Umfüllen von geschmolzenem Wachs
  • Ein integrierter Filter (0.5 mm Netz) verhindert das Verstopfen des Auslaufhahns durch grobe Partikel
  • Antimikrobielle Beschichtung (Ag+) hemmt das Wachstum von Bakterien
Heizsystem
  • Das ultraschnelle Heizsystem minimiert die Wartezeit auf geschmolzenes Wachs
  • Das Modell mit digitaler Temperaturregelung und hoher Kapazität verfügt über individuelle Bedienelemente für jedes der dualen Reservoirs
  • Der Innenbehälter aus Aluminium gewährleistet eine gute Wärmeleitfähigkeit und genauere Temperatursteuerung
  • Der isolierte Paraffintank verhindert Wärmeverluste aus dem Tank und sorgt dafür, dass die Außenfläche des Tanks berührungssicher ist
  • Ein spezielles Heizsystem verhindert Blockaden und sorgt für gleichmäßigen Wachsfluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen der Wachsbehälter 7,5 l
Produkttyp Slimline Wachspender
Spannung 230 V