Learn More
Epredia™ Wachsspender
Artikelnummer. 15513646 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Slimline Wachspender
Wachspender mit hoher Kapazität
Spannung:
230 V
Fassungsvermögen der Wachsbehälter:
7,5 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15513646
Marke: Epredia™ A84600010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Epredia™ Wachsspendern erhalten Sie bedarfsgerechte Portionen von geschmolzenem Wachs.
Mit Thermo Scientific™ Wachs-Spendern erhalten Sie bedarfsgerechte Lieferung von geschmolzenem Wachs. Die Spender werden in zwei Größen angeboten: einer7.5 l-Einheit und einer 15 l-Einheit mit zwei Wells. Beide Geräte bieten eine digitale Temperaturregelung, um eine genaue Temperaturregelung für geschmolzenes Wachs zu gewährleisten. Ein ultraschnelles Heizsystem sorgt für ein schnelles Schmelzen des pelletierten Wachses, wobei das geschmolzene Wachs bereits 30 Minuten nach dem Befüllen des Wachsspenders verfügbar ist.
Der Innentank besteht aus Aluminium für gute Wärmeleitfähigkeit und verbesserte Temperaturregelung. Ein Filter verhindert das Verstopfen des Auslaufhahns durch grobe Partikel. Der Tank ist außerdem vollständig isoliert, um Wärmeverluste aus dem Tank zu verhindern und um sicherzustellen, dass die Außenflächen des Tanks sicher berührt werden können.
Eigenschaften
  • Platzsparende Formfaktoren
  • 7.5 l oder 15 l Kapazität (6 kg oder 12 kg pelletiertes Wachs)
  • Tropffreier, dreistufiger Dosierhahn – Spender zum Drücken, offene Verriegelung für schnelle Bereitstellung oder geschlossene Verriegelung für Sicherheit
  • Die hohe Position des Dosierhahns (153 mm vom Tisch entfernt) bietet Platz für große Behälter zum Umfüllen von geschmolzenem Wachs
  • Ein integrierter Filter (0.5 mm Netz) verhindert das Verstopfen des Auslaufhahns durch grobe Partikel
  • Antimikrobielle Beschichtung (Ag+) hemmt das Wachstum von Bakterien
Heizsystem
  • Das ultraschnelle Heizsystem minimiert die Wartezeit auf geschmolzenes Wachs
  • Das Modell mit digitaler Temperaturregelung und hoher Kapazität verfügt über individuelle Bedienelemente für jedes der dualen Reservoirs
  • Der Innenbehälter aus Aluminium gewährleistet eine gute Wärmeleitfähigkeit und genauere Temperatursteuerung
  • Der isolierte Paraffintank verhindert Wärmeverluste aus dem Tank und sorgt dafür, dass die Außenfläche des Tanks berührungssicher ist
  • Ein spezielles Heizsystem verhindert Blockaden und sorgt für gleichmäßigen Wachsfluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen der Wachsbehälter 15 l
Produkttyp Wachspender mit hoher Kapazität
Spannung 230 V