missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAY-151932, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467758 10 mg 10 Milligramm
16431809 1 mg 1 Milligramm
16400228 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467758 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19381

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress WAY-151932 is a vasopressin V2-receptor agonist with IC50 of 80.3 nM and 778 nM in human-V2 binding and V1a binding assay.

WAY-151932 is a vasopressin V2-receptor agonist with IC50 of 80.3 nM and 778 nM in human-V2 binding and V1a binding assay.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material WAY-151932
CAS 220460-92-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H19ClN4O
Menge 10 mg
Synonym VNA-932 WAY-VNA 932
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (496.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(N2N=C(C)C=C2)C=C1Cl)N3CC4=CC=CN4CC5=CC=CC=C53
Molekulargewicht (g/mol) 402.88
Formelmasse 402.88
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.