Learn More
WBP4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
Antigen WBP4
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18262055
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-55302
100 μL
624.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18617206
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-55302-25ul
25 μL
415.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
WBP4 Polyclonal specifically detects WBP4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
WBP4
Polyclonal
Rabbit
Human
domain-containing binding protein 4, WW domain binding protein 4 (formin binding protein 21)
WBP4
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
11193
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SDSDGEQEAEEGGVSTETEKPKIKFKEKNKNSDGGSDPETQKEKSIQKQNSLGSNEEKSKTLKKSNPYGEWQEIKQ
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.