missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WBSCR27 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™

Artikelnummer. 18604492 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604492 0.02 mL 0.02 Milliliter
18646742 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604492 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2939730.02ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

WBSCR27 Polyclonal specifically detects WBSCR27 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WBSCR27
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias MGC40131, Williams Beuren syndrome chromosome region 27, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 27 protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human WBSCR27 (NP_689772.2). MAQEEGGSLPEVRARVRAAHGIPDLAQKLHFYDRWAPDYDQDVATLLYRAPRLAVDCLTQALPGPPHSALILDVACGTGLVAAELRAPGFLQLHGVDGSPGMLEQAQAPGLYQRLSLCTLGQEPLPSPEGTFDAVLIVGALSDGQVPCNAIPELHVTKPGGLVCLTTRTNSSNLQYKEALEATLDRLEQAGMWEGLVAWPVDRLWTAGSWLPPSWRWYPASLPRMASSPALSTCTESGRRPRLRK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 155368
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.