Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Beschreibung
- Vollständig isoliertes Bad für ausgezeichnete Wärmespeicherung
- Analoge oder digitale Temperaturauswahl je nach Wahl der Bedieneinheit
- Temperaturstabilität von ± 0,005 °C, je nach Wahl der Bedieneinheit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 7 l |
| Temperaturbereich | -35°C bis +250°C |
| Typ | Liquid Calibration Bath |
| Enthält | Abdeckung, Deckel und Überbrückungsplatte |
| Modell | FBCAL07D |
| Temperaturstabilität | ±0,005°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 351 x 260 x 233 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
| Länge (metrisch) | 351 mm |
| Mehr anzeigen |