Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Artikelnummer. 15167036
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
7 l
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15167036 5 l 1 Stück
12091642 7 l 1 Stück
15177036 12 l 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15167036
Marke: Cole-Parmer™ 1611203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
  • Vollständig isoliertes Bad für ausgezeichnete Wärmespeicherung
  • Analoge oder digitale Temperaturauswahl je nach Wahl der Bedieneinheit
  • Temperaturstabilität von ± 0,005 °C, je nach Wahl der Bedieneinheit
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperaturbereich -35°C bis +250°C
Typ Liquid Calibration Bath
Enthält Abdeckung, Deckel und Überbrückungsplatte
Modell FBCAL05D
Temperaturstabilität ±0,005°C
Abmessungen (L x B x H) 351 x 260 x 183 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.8 in.
Länge (metrisch) 351 mm
Breite (angloamerikanisch) 10.2 in.
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7.2 in.
Höhe (metrisch) 183 mm
Versandgewicht (metrisch) 5 kg